Learn More
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylene glycol-monobutyl ether |
| CAS | 112-34-5 |
| Formule moléculaire | C8 H18 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethanol, 3,6-Dioxa-1-decanol, BDG, BDG-NS, BDGE 20, Bikanol B 2, Butadigol, Butoxyethoxyethanol, Butycenol 20P, Butyl Carbitol, Butyl Diglysolv, Butyl Oxitol glycol ether, Butyl diglycol, Butyl digol, Butyl dioxitol, Butysenol 20, Butysenol 20P, C 4E2, Circuposit 3304, Circuposit 4125, Circuposit Hole Prep 3304, Circuposit Hole Prep 4125, DB, Diethylene glycol butyl ether, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Diethylene glycol monobutyl ether, Diethylene glycol n-butyl ether, Diglycol monobutyl ether, Dowanol DB, Ektasolve DB, Ethanol, 2,2'-oxybis-, monobutyl ether, Glycol Ether DB, Hisolve DB, K 50181, NBC, NBC (solvent), NSC 407762, O-Butyl diethylene glycol, Poly-Solv DB, Sinopol BDG-LS, n-Butyl carbitol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOCCOCCO |
| Nom IUPAC | 2-(2 -butoxyéthoxy)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
| Poids de la formule | 162.1256 |