Learn More
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol, TRC
Code produit 30335054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335054 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335054 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28171550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol-monobutyl ether
CAS 112-34-5
Formule moléculaire C8 H18 O3
Quantité 50 mg
Synonyme 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethanol, 3,6-Dioxa-1-decanol, BDG, BDG-NS, BDGE 20, Bikanol B 2, Butadigol, Butoxyethoxyethanol, Butycenol 20P, Butyl Carbitol, Butyl Diglysolv, Butyl Oxitol glycol ether, Butyl diglycol, Butyl digol, Butyl dioxitol, Butysenol 20, Butysenol 20P, C 4E2, Circuposit 3304, Circuposit 4125, Circuposit Hole Prep 3304, Circuposit Hole Prep 4125, DB, Diethylene glycol butyl ether, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Diethylene glycol monobutyl ether, Diethylene glycol n-butyl ether, Diglycol monobutyl ether, Dowanol DB, Ektasolve DB, Ethanol, 2,2'-oxybis-, monobutyl ether, Glycol Ether DB, Hisolve DB, K 50181, NBC, NBC (solvent), NSC 407762, O-Butyl diethylene glycol, Poly-Solv DB, Sinopol BDG-LS, n-Butyl carbitol
Formule InChI InChI=1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCOCCOCCO
Nom IUPAC 2-(2 -butoxyéthoxy)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Poids de la formule 162.1256