Learn More
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl Acetate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylene glycol-monobutylether acetate |
| CAS | 124-17-4 |
| Formule moléculaire | C10 H20 O4 |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol acetate, 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate, ABG, Butasol V, Butoxyethoxyethyl acetate, Butyl carbitol acetate, Butyl diethylene glycol acetate, Butyl diglycol acetate, DE Acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate, Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate, Diethylene glycol monobutyl acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diglycol monobutyl ether acetate, Hykleen 340, NSC 5175, NSC 6570 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOCCOCCOC(=O)C |
| Nom IUPAC | 2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.26 |
| Poids de la formule | 204.1362 |