Learn More
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle, TRC
Code produit 30348019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348019 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348019 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69568025ML
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol-monobutylether acetate
CAS 124-17-4
Formule moléculaire C10 H20 O4
Quantité 25 mL
Synonyme Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol acetate, 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate, ABG, Butasol V, Butoxyethoxyethyl acetate, Butyl carbitol acetate, Butyl diethylene glycol acetate, Butyl diglycol acetate, DE Acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate, Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate, Diethylene glycol monobutyl acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diglycol monobutyl ether acetate, Hykleen 340, NSC 5175, NSC 6570
Formule InChI InChI=1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCOCCOCCOC(=O)C
Nom IUPAC Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 204.26
Poids de la formule 204.1362