Learn More
Acide 2-(2-chloro-4-iodophénylamino)-3,4-difluorobenzoïque, TRC
Code produit 30362170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362170 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362170 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36721025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-3,4-difluorobenzoic Acid
CAS 303175-44-2
Formule moléculaire C13 H7 Cl F2 I N O2
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1Nc2ccc(I)cc2Cl
Nom IUPAC Acide 2-(2-chloro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 409.55
Poids de la formule 408.9178