Learn More
2-(2-Chloroéthoxy)benzènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Chloroethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 82097-01-6 |
| Formule moléculaire | C8H10NO3SCl |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10ClNO3S/c9-5-6-13-7-3-1-2-4-8(7)14(10,11)12/h1-4H,5-6H2,(H2,10,11,12) |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)OCCCl)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 2-(2-chloroéthoxy)benzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.68 |
| Poids de la formule | 235.007 |