Learn More
2-(2-Chloroéthoxy)-N-(4-nitrophényl)acétamide, TRC
Code produit 30364158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30364158 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364158 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC365725250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide
CAS 811450-82-5
Formule moléculaire C10H11ClN2O4
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11ClN2O4/c11-5-6-17-7-10(14)12-8-1-3-9(4-2-8)13(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,14)
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)COCCCl)cc1
Nom IUPAC 2-(2-chloroéthoxy)-N-(4-nitrophényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 258.66
Poids de la formule 258.0407