Learn More
2-[(2-chloroéthyl)sulfonyl]-5-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10421553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421553 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10421553 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB07960DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(2-Chloroethyl)sulfonyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 243643-97-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H7ClF3NO2S
Numéro MDL MFCD00099609
Quantité 1 g
Synonyme 2-2-chloroethyl sulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethanesulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethylsulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethyl sulphonyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-2-chloroethyl sulfonyl-5-trifluoromethyl
Clé InChI VACOIIVHOIMMEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)CCCl
Nom IUPAC 2-(2-chloroéthylsulfonyle)-5-(trifluorométhyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 273.654
CID PubChem 2779640
Poids de la formule 273.66
Pourcentage de pureté 97%