Learn More
Chlorhydrate 2-(2-chlorophénoxy)d‘éthanimidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10455332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10455332 1 g 1g
10753483 10 g 10g
10001984 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10455332 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB05621DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 58403-03-5
Formule moléculaire C8H10Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 221.08
Numéro MDL MFCD00173805
Clé InChI WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
CID PubChem 2745914
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl
Quantité 1 g
Nom IUPAC hydrogène 2-(2-chlorophénoxy)chlorure d’éthanimidamide
Poids de la formule 221.09
Pourcentage de pureté 97%