Learn More
2-(2-chlorophénoxy)éthanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11326916
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326916 5 g 5g
11336916 25 g 25g
11346916 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04368.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15480-00-9
Formule moléculaire C8H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.608
Numéro MDL MFCD00014034
Clé InChI FDQGMCQSIVZGHW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 84933
Nom IUPAC 2-(2-chlorophénoxy)éthanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Chlorophenoxy)ethanol
Densité 1.257
Quantité 5 g
Indice de réfraction 1.553
Numéro UN UN2810
Beilstein 1945576
Synonyme 2-2-chlorophenoxy ethanol, ethanol, 2-2-chlorophenoxy, 2-2'-chlorophenoxy ethanol, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-ol, ethyleneglycolmono2chlorophenylether, 2-chlorophenoxy ethanol, acmc-20aor0, ethanol,2-2-chlorophenoxy, 2-2-hydroxyethoxy-chlorobenzene
Point d’ébullition 114°C to 116°C (1 mmHg)
Poids de la formule 172.61
Pourcentage de pureté 98%