Learn More
2-(2-chlorophénoxy)éthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11480260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480260 1 g 1g
11470260 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50704.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26378-53-0
Formule moléculaire C8H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 171.624
Numéro MDL MFCD00125294
Clé InChI NAPNYPMMDVRKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine
CID PubChem 2735788
Nom IUPAC 2-(2-chlorophénoxy)éthanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine
Point de fusion 39°C to 40°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Point d’ébullition 150°C to 153°C (18 mmHg)
Poids de la formule 171.63
Pourcentage de pureté 95%