Learn More
2-(2-chlorophénoxy)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine |
| % min. CAS | 97.0 |
| Quantité | 5 g |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule linéaire | ClC6H4O(CH2)2NH2 |
| Synonyme | 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine |
| Poids de la formule | 171.63 |
| Pourcentage de pureté | 97% |