Learn More
2-(2-Chlorophényl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylique Acide, TRC
Code produit 30360175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30360175 100 mg
30353427 10 mg
30354910 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30360175 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC723015100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1018498-30-0
Formule moléculaire C14 H10 Cl N O3
Poids moléculaire (g/mol) 275.687
Synonyme 2-(2-Chlorophenyl)-1,3-Benzoxazole-5-Carboxylic Acid
Nom IUPAC 2-(2-chlorophényl)-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-acide carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccc2OC(Nc2c1)c3ccccc3Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-10-4-2-1-3-9(10)13-16-11-7-8(14(17)18)5-6-12(11)19-13/h1-7,13,16H,(H,17,18)
Poids de la formule 275.035