Learn More
2,2-di-n-propylacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312746
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312746 25 g 25g
11302746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08847.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2430-27-5 | C8H17NO | 143.23 g/mol
It is employed as an antiepileptic drug. It is hydrolyzed quickly to VPA in vivo, but has intrinsic anticonvulsant activity. Also a reactant used in the synthesis of mutual prodrugs containing bio-cleavable and drug releasable disulfide linkers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme médicament antiépileptique. Il est rapidement hydrolysé en VPA in vivo, mais a une activité anticonvulsive intrinsèque. Également un réactif utilisé dans la synthèse de promédicaments communs contenant des marqueurs disulfures bioclivables et de médicaments.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2430-27-5
Formule moléculaire C8H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 143.23
Numéro MDL MFCD00051534
Clé InChI OMOMUFTZPTXCHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valpromide, depamide, dipropylacetamide, valpramide, 2-propylpentamide, 2-propylvaleramide, pentanamide, 2-propyl, 2,2-di-n-propylacetamide, 2-ethylvaleramide, propyl-2 valeramide
CID PubChem 71113
ChEBI CHEBI:74562
Nom IUPAC 2-propylpentanamide
SMILES CCCC(CCC)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Di-n-propylacetamide
Point de fusion 123°C to 127°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1750444
Merck Index 14,9914
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 143.23
Pourcentage de pureté 97%