Learn More
Acide 2,2-di-n-propylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484120
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484120 25 g 25g
11459813 10 g 10g
11469813 50 g 50g
11479813 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11484120 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12962.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-66-1 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-66-1
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Numéro MDL MFCD00002672
Clé InChI NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl
CID PubChem 3121
ChEBI CHEBI:39867
Nom IUPAC Acide 2-propylpentanoïque
SMILES CCCC(CCC)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Di-n-propylacetic acid
Point d’ébullition 219°C to 220°C
Point d’éclair 126°C (258°F)
Odeur Weak, Characteristic
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1750447
Merck Index 14,9913
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté ≥98%