Learn More
Disulfure de 2,2’-diaminodiphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492158 5 g 5g
15482158 1 g 1g
15402168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55807.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1141-88-4 | C12H12N2S2 | 248.36 g/mol
2,2'-Diaminodiphenyl disulfide, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le disulfure de 2,2′-diaminodiphényle est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud - presque transparent.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1141-88-4
Formule moléculaire C12H12N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.36
Numéro MDL MFCD00007703
Clé InChI YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-dithiodianiline, benzenamine, 2,2'-dithiobis, intramine, 2,2'-disulfanediyldianiline, 2-aminophenyl disulfide, 2,2'-diaminodiphenyldisulfide, 2,2'-diaminodiphenyl disulfide, 2-2-aminophenyl disulfanyl aniline, aniline, 2,2'-dithiodi, bis o-aminophenyl disulfide
CID PubChem 14358
Nom IUPAC 2-[(2-aminophényl)disulfanyl]aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1SSC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Diaminodiphenyl disulfide
Point de fusion 91°C to 92°C
Quantité 5 g
Beilstein 914032
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol- almost transparent.
Poids de la formule 248.36
Pourcentage de pureté 97%