Learn More
2,2-dibromo-4’-fluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389745 5 g 5g
11379745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19788.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7542-64-5 | C8H5Br2FO | 295.933 g/mol
2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2-Dibromo-4′-fluoroacétophénone est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7542-64-5
Formule moléculaire C8H5Br2FO
Poids moléculaire (g/mol) 295.933
Numéro MDL MFCD03791309
Clé InChI XFFGHBAVJPOWDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dibromo-1-4-fluorophenyl ethanone, alpha,alpha-dibromo-4-fluoroacetophenone, 2,2-dibromo-4'-fluoroacetophenone, 4'-fluoro-alpha,alpha-dibromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, 2,2-bis bromanyl-1-4-fluorophenyl ethanone
CID PubChem 2783255
Nom IUPAC 2,2-dibromo-1-(4-fluorophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(Br)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Point de fusion 36°C to 38°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2256317
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 295.93
Pourcentage de pureté 98%