Learn More
2,2’-dibromobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478267 1 g 1g
11488267 5 g 5g
11498267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17632.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13029-09-9 | C12H8Br2 | 312.004 g/mol
2,2'-Dibromobiphenyl is used to produce 5,5-dimethyl-5H-dibenzosilole at the temperature of -78 - 20°C. It will need reagent n-BuLi and solvents diethyl ether, hexane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2′-dibromobiphényle est utilisé pour produire du 5,5-diméthyl-5H-dibenzosilole à la température de -78 à 20°C. Il aura besoin de réactif n-BuLi et de solvants éther diéthylique, hexane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13029-09-9
Formule moléculaire C12H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 312.004
Numéro MDL MFCD00093707
Clé InChI DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-dibromobiphenyl, 2,2'-dibromo-1,1'-biphenyl, o,o'-dibromobiphenyl, 1-bromo-2-2-bromophenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo, unii-gsl06p6p2l, biphenyl, 2,2'-dibromo, gsl06p6p2l, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dibromo-9ci, biphenyl,2'-dibromo
CID PubChem 83060
Nom IUPAC 1-bromo-2-(2-bromophényl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Dibromobiphenyl
Point de fusion 78°C to 81°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3152
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 312.02
Pourcentage de pureté 98%