Learn More
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole |
| Densité | 1.54 |
| Point d’ébullition | 215°C |
| Point d’éclair | 85°C (185°F) |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 191.01 |
| Pourcentage de pureté | 97% |