Learn More
2,2'-Dichlorodiphényldisulfure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2'-Dichloro Diphenyl Disulfide |
| CAS | 31121-19-4 |
| Formule moléculaire | C12H8Cl2S2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Bis(2-chlorophenyl) Disulfide, Bis(o-chlorophenyl) Disulfide, NSC 32024, 1,2-Bis(2-chlorophenyl)disulfane |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H8Cl2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccccc1SSc2ccccc2Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 287.23 |
| Poids de la formule | 285.9444 |