Learn More
2,2-dichloroacétamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359993
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359993 10 g 10g
11369993 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359993 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00315.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 683-72-7 | C2H3Cl2NO | 127.952 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 683-72-7
Formule moléculaire C2H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 127.952
Numéro MDL MFCD00008015
Clé InChI WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12694
Nom IUPAC 2,2-dichloroacétamide
SMILES C(C(=O)N)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dichloroacetamide
Point de fusion 96°C to 101°C
Point d’ébullition 233°C to 234°C
Formule linéaire Cl2CHCONH2
Quantité 10 g
Beilstein 1743236
Synonyme dichloroacetamide, acetamide, 2,2-dichloro, acetamide, dichloro, unii-i202lta03d, 2,2'-dichloroacetamide, 2,2-dichloro-acetamide, acetamide,2,2-dichloro, acmc-1aum5, dsstox_cid_1561, wln: gngv1
Poids de la formule 127.96
Pourcentage de pureté ≥98%