Learn More
2,2-Dichloroacetamide, TRC
Code produit 30136351
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136351 5 g 5g
17952515 500 mg 500mg
17902625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136351 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4359385G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 683-72-7
Formule moléculaire C2H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 127.96
Synonyme 2,2-Dichloroacetamide (ACI), Dichloroacetamide, 2,2-Dichloroacetamide (ACI), Dichloroacetamide
Nom IUPAC 2,2-dichloroacetamide
SMILES NC(=O)C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dichloroacetamide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Poids de la formule 126.9592