Learn More
2,2-Dichloroacétophénone, TRC
Code produit 30388600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388600 5 g
30381761 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30388600 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4316455G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2648-61-5
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
Synonyme 2,2-Dichloro-1-phenylethanone, 2,2-Dichloro-1-phenylethan-1-one, NSC 53617, Phenacylidene Dichloride, alpha,alpha-Dichloroacetophenone, ω,ω-Dichloroacetophenone
Nom IUPAC 2,2-dichloro-1-phényléthanone
SMILES ClC(Cl)C(=O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dichloroacetophenone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
Poids de la formule 187.9796