Learn More
2,2’-Dichlorobenzil, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362546 25 g 25g
11352546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06507.14
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21854-95-5 | C14H8Cl2O2 | 279.116 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21854-95-5
Formule moléculaire C14H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 279.116
Numéro MDL MFCD00018263
Clé InChI VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-dichlorobenzil, 1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 2-chlorophenyl, 2,2'-dichlorodibenzoyl, benzil, 2,2'-dichloro, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 2-chlorophenyl, bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, benzil,2'-dichloro, 2,2/'-dichlorobenzil, acmc-20aok0
CID PubChem 89076
Nom IUPAC 1,2-bis(2-chlorophényl)éthane-1,2-dione
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Dichlorobenzil
Point de fusion 132°C to 136°C
Quantité 25 g
Beilstein 2120689
Poids de la formule 279.12
Pourcentage de pureté ≥98%