Learn More
2,2’-dichlorobenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352396 5 g 5g
11342396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06144.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5293-97-0 | C13H8Cl2O | 251.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5293-97-0
Formule moléculaire C13H8Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 251.106
Numéro MDL MFCD00039303
Clé InChI DRDRZHJTTDSOPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-dichlorobenzophenone, bis 2-chlorophenyl methanone, methanone, bis 2-chlorophenyl, unii-5y7f5u8ant, 5y7f5u8ant, benzophenone, 2,2'-dichloro, bis 2-chlorophenyl ketone, acmc-1ao0c, benzophenone,2'-dichloro, 2,2-dichlorobenzophenone
CID PubChem 347097
Nom IUPAC Bis(2-chlorophényl)méthanone
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Dichlorobenzophenone
Point de fusion 50°C to 53°C
Quantité 5 g
Beilstein 2050630
Poids de la formule 251.11
Pourcentage de pureté ≥98%