Learn More
2,2-diéthoxyéthanéthioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10125642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10125642 1 g Flacon en verre ambré 1g
10208772 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10125642 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01292DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 73956-15-7
Formule moléculaire C6H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 163.235
Numéro MDL MFCD06658986
Clé InChI MQSDGAKLSVITHP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794734
Nom IUPAC 2,2-diéthoxyéthanethioamide
SMILES CCOC(C(=S)N)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Diethoxyethanethioamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2,2-diethoxy-ethanethioamide, diethoxythioacetamide, 2,2-diethoxythioacetamide, 2,2,-diethoxyethanethioamide, ethanethioamide, 2,2-diethoxy, ethanethioamide,2,2-diethoxy, 2,2-bis ethyloxy ethanethioamide, 1-amino-2,2-diethoxyethane-1-thione
Poids de la formule 163.24
Pourcentage de pureté 97%