Learn More
2,2-Diethoxyethanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Diethoxyethanol |
| CAS | 621-63-6 |
| Formule moléculaire | C6H14O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Diethyl Acetal Glycolaldehyde, 2,2-Diethoxyethanol, 2-Hydroxyacetaldehyde Diethyl Acetal, Hydroxyacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 9255 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O3/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CO)OCC |
| Nom IUPAC | 2,2-diethoxyethanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.17 |
| Poids de la formule | 134.0943 |