Learn More
Acide 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416836 5 g 5g
11406836 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23955.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 126120-85-2 | C8H4F2O4 | 202.113 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126120-85-2
Formule moléculaire C8H4F2O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.113
Numéro MDL MFCD01631473
Clé InChI ZGAQVJDFFVTWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene-4-carboxylic acid, acmc-1c3im, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,2-difluoro, 2,2-bis fluoranyl-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
CID PubChem 2774067
Nom IUPAC Acide 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylique
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)OC(O2)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Point de fusion 202°C to 205°C
Quantité 5 g
Beilstein 7292629
Poids de la formule 202.12
Pourcentage de pureté 97%