Learn More
Acide 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylique, TRC
Code produit 30371096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371096 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371096 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD445593100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
CAS 126120-85-2
Formule moléculaire C8 H4 F2 O4
Quantité 100 mg
Synonyme 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid, CGA192155
Formule InChI InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
Nom IUPAC Acide 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 202.11
Poids de la formule 202.0078