Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491267 1 g 1g
11401277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24232.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 656-42-8 | C8H4F2O3 | 186.114 g/mol
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldéhyde est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,31 g/l à 25°C).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien étanches. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 656-42-8
Formule moléculaire C8H4F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.114
Numéro MDL MFCD00792420
Clé InChI GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxaldehyde, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 2,2-difluoro-5-formylbenzodioxole, 2,2-difluoro-5-formyl-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2-difluorobenzodioxole, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-arboxaldehyde
CID PubChem 2736973
Nom IUPAC 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)OC(O2)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Densité 1.399
Point d’ébullition 103°C to 105°C (20 mmHg)
Indice de réfraction 1.499
Quantité 1 g
Beilstein 1369253
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.31g/L at 25°C).
Poids de la formule 186.11
Pourcentage de pureté 97%