Learn More
Acide 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435637 1 g 1g
11445637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23610.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 656-46-2 | C8H4F2O4 | 202.113 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 656-46-2
Formule moléculaire C8H4F2O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.113
Numéro MDL MFCD00792417
Clé InChI VJLDRFCNFNQTTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 3,4-difluoromethylenedioxy benzoic acid, acmc-209nrl, 5-carboxy-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo-1,3dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid
CID PubChem 608772
Nom IUPAC Acide 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)OC(O2)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Point de fusion 154°C to 157°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.12
Pourcentage de pureté ≥97%