Learn More
Acide 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15199323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15199323 5 g Flacon en verre 5g
15189323 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15199323 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449140050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 656-46-2
Formule moléculaire C8H4F2O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.12
Clé InChI VJLDRFCNFNQTTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 3,4-difluoromethylenedioxy benzoic acid, acmc-209nrl, 5-carboxy-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo-1,3dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid
CID PubChem 608772
Nom IUPAC Acide 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)OC(O2)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Difluoro-1, 3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Point de fusion 153°C to 157°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 202.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement