Learn More
acide 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylique, TRC
Code produit 30377116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377116 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD445583100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
CAS 656-46-2
Formule moléculaire C8H4F2O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
Poids moléculaire (g/mol) 202.11
Poids de la formule 202.0078