Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11408917 5 g -
11418917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20540.06
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1583-59-1 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1583-59-1
Formule moléculaire C7H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00236217
Clé InChI DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
CID PubChem 74103
Nom IUPAC 2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole
SMILES FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Densité 1.308
Point d’ébullition 129°C to 130°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Indice de réfraction 1.443
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1307648
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.