Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418917 25 g 25g
11408917 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20540.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1583-59-1 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1583-59-1
Formule moléculaire C7H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00236217
Clé InChI DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
CID PubChem 74103
Nom IUPAC 2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole
SMILES FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Densité 1.308
Point d’ébullition 129°C to 130°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Indice de réfraction 1.443
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1307648
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 97%