Learn More
2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, TRC
Code produit 30372384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372384 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372384 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4455651G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
CAS 1583-59-1
Formule moléculaire C7H4F2O2
Quantité 1 g
Synonyme 1,2-[(Difluoromethylene)dioxy]benzene, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-Difluorobenzodioxole
Formule InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
SMILES FC1(F)Oc2ccccc2O1
Nom IUPAC 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Poids moléculaire (g/mol) 158.1
Poids de la formule 158.0179