Learn More
2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole |
| CAS | 1583-59-1 |
| Formule moléculaire | C7H4F2O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,2-[(Difluoromethylene)dioxy]benzene, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-Difluorobenzodioxole |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H |
| SMILES | FC1(F)Oc2ccccc2O1 |
| Nom IUPAC | 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.1 |
| Poids de la formule | 158.0179 |