Learn More
2,2-difluoro-N-méthoxy-N-méthylacétamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435560 5 g -
15403317 250 mg 250mg
11425560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435560 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25833.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 142492-01-1 | C4H7F2NO2 | 139.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142492-01-1
Formule moléculaire C4H7F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.10
Numéro MDL MFCD06248152
Clé InChI CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19023731
Nom IUPAC 2,2-difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
SMILES CON(C)C(=O)C(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
Point d’ébullition 40°C to 41°C (0.7 mmHg)
Indice de réfraction 1.402
Quantité 5 g
Synonyme n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
Poids de la formule 139.1
Pourcentage de pureté 95%