Learn More
2,2-difluoro-N-méthoxy-N-méthylacétamide, Thermo Scientific™
Code produit 10403510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10403510 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10403510 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00153DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
CAS 142492-01-1
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4H7F2NO2
Numéro MDL MFCD06248152
Quantité 1 g
Synonyme n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
Clé InChI CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CON(C)C(=O)C(F)F
Nom IUPAC 2,2-difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
Poids moléculaire (g/mol) 139.10
CID PubChem 19023731
Poids de la formule 139.1
Pourcentage de pureté 95%