Learn More
Acide 2,2-difluorocyclopropanecarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319969
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319969 1 g 1g
11309969 250 mg 250mg
11329969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11319969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25752.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107873-03-0 | C4H4F2O2 | 122.071 g/mol
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid derivative (i.e. 2,2-difluorocyclopropanecarbonyl chloride) is used in Friedel-Crafts reactions with various arenes to prepare aryl 2,2-difluorocyclopropyl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dérivé de l’acide 2,2-difluorocyclopropanecarboxylique (c.-à-d. 2,2-difluorocyclopropanecarbonyl de chlorure) est utilisé dans les réactions de Friedel-Crafts avec diverses arènes pour préparer des cétones aryl 2,2-difluorocyclopropyl.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107873-03-0
Formule moléculaire C4H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.071
Numéro MDL MFCD04115828
Clé InChI KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluorocyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro, acmc-20aht4, 2-carboxy-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluoro cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropanecarboxylic?acid, 2,2-difluorocyclopropane carboxylic acid, 2,2-difluorocyclopropane-carboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropane-carboxylic acid
CID PubChem 2782823
Nom IUPAC acide 2,2-difluorocyclopropane-1-carboxylique
SMILES C1C(C1(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Point de fusion 55°C to 60°C
Point d’ébullition 70°C (7 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 122.07
Pourcentage de pureté 95%