Learn More
Acide 2,2-difluoropropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331959 1 g 1g
15433347 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26030.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 373-96-6 | Molecular Formula: C3H4F2O2 | Molecular Weight: 110.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 373-96-6
Formule moléculaire C3H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.06
Numéro MDL MFCD03093764
Clé InChI PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluoropropionic acid, 2,2-difluoropropionicacid, 2,2-difluoro-propionic acid, propanoic acid, 2,2-difluoro, acmc-1ctsu, 2,2-difluorpropionic acid
CID PubChem 2782825
Nom IUPAC Acide 2,2-difluoropropanoïque
SMILES CC(F)(F)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoropropionic acid
Point de fusion 36°C to 44°C
Point d’ébullition 142°C
Point d’éclair 66°C (150°F)
Formule linéaire CH3CF2COOH
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 110.06
Pourcentage de pureté 97%