Learn More
Acide 2,2-difluoropropionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Difluoropropionic acid |
| CAS | 373-96-6 |
| Formule moléculaire | C3H4O2F2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(F)(F)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2,2-difluoropropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.05 |
| Poids de la formule | 110.0179 |