Learn More
2,2'-Dihydroxy-4,4'-diméthoxybenzophénone, TRC
Code produit 30388209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388209 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388209 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD493588250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone
CAS 131-54-4
Formule moléculaire C15 H14 O5
Quantité 250 mg
Synonyme 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, Benzophenone, 2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxy- (6CI,8CI), Bis(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methanone, 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, 2-(2-Hydroxy-4-methoxybenzoyl)-5-methoxyphenol, 4,4'-Dimethoxy-2,2'-dihydroxybenzophenone, Benzophenone 6, Cyasorb UV 12, NSC 40149, Seesorb 107, UV 49, Uvinul 3049, Uvinul D 49
Formule InChI InChI=1S/C15H14O5/c1-19-9-3-5-11(13(16)7-9)15(18)12-6-4-10(20-2)8-14(12)17/h3-8,16-17H,1-2H3
SMILES COc1ccc(C(=O)c2ccc(OC)cc2O)c(O)c1
Nom IUPAC bis(2-hydroxy-4-méthoxyphényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 274.27
Poids de la formule 274.0841