Learn More
2,2’-dihydroxybiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492537 100 g 100g
11414130 25 g 25g
11402547 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14800.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2,2'-Dihydroxybiphenyl, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2′-dihydroxybiphényle est une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1806-29-7
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00002210
Clé InChI IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
CID PubChem 15731
ChEBI CHEBI:28970
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Dihydroxybiphenyl
Point de fusion 107°C to 111°C
Densité 1.34
Point d’ébullition 314°C to 316°C
Point d’éclair 154°C (309°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1638363
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyphényl)phénol
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%