Learn More
2,2-diméthoxy-2 -phénylacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10242652 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10242652 5 g Flacon en verre 5g
10184010 50 g Flacon en verre 50g
10543361 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10242652 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 187840050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.70€
    24.65€ / 5g
    Économisez 3.05€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 24650-42-8 | C16H16O3 | 256.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24650-42-8
Formule moléculaire C16H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.30
Numéro MDL MFCD00008475
Clé InChI KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, benzil dimethyl ketal, kayacure bdmk, irgacure 651, ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl, lucirin bdk, photomer 51, benzil dimethylketal, esacure kb 1, irgacure 621
CID PubChem 90571
Nom IUPAC 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one
SMILES COC(OC)(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64°C to 68°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.2% max. (75°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COC(OCH3)2C6H5
Quantité 5 g
Merck Index 14, 3392
Poids de la formule 256.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline