Learn More
2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone, TRC
Code produit 17914135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17914135 10 g 10g
17953625 50 g 50g
17941945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17914135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47068010G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24650-42-8
Formule moléculaire C16 H16 O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.3
Synonyme Benzil dimethyl acetal (6CI), 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethanone, 1,2-Diphenyl-2,2-dimethoxyethanone, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenyl-1-ethanone, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one, 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, 2,2-Dimethoxyphenylacetophenone, 2-Phenyl-2,2-dimethoxyacetophenone, Aronix C 101, BDK, Benzil dimethyl ketal, Benzil mono(dimethyl acetal), Benzil mono(dimethyl ketal), Benzoin dimethyl ether, C 101, Chemcure BDK, Ciba 651, DMPA, Doublecure BDK, Esacure KB 1, I 651, IC 127, IR 651, IRG 651, Irgacure 621, Irgacure 641, Irgacure 651, Irgacure 654, Irgacure 671, Irgacure 951, Irgacure E 651, Irgacure I 651, KB 1, Kayacure BDMK, Lucirin BDK, Micure BK 6, Omnirad 651, Omnirad BDK, PIBDK, Photocure 51, Photoinitiator 651, Photoinitiator 6512, Photoinitiator BDK, Photomer 51, Quantacure BDK, SB-PI 718, Speedcure BKL, UV 651, α,α-Dimethoxy-α-phenylacetophenone, α,α-Dimethoxydeoxybenzoin, ω,ω-Dimethoxy-ω-phenylacetophenone
Nom IUPAC 2,2-diméthoxy-1,2-diphénylénane
SMILES COC(OC)(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C16H16O3/c1-18-16(19-2,14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
Poids de la formule 256.1099