Learn More
2,2-diméthoxypropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474884 500 mL 500mL
11404130 100 mL 100mL
11484884 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474884 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13810.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-76-9 | C5H12O2 | 104.149 g/mol
2,2-Dimethoxypropane acts as a dehydrating agent. It also serves as an intermediate in the synthesis of vitamin E, vitamin A and various carotenoids such as astaxanthin. It is used as a reagent for the preparation of 1,2-diols, acetonides, isopropylidene derivatives of sugars, nucleosides, methyl esters of amino acids and enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2-diméthoxypropane agit comme agent déshydratant. Il sert également dʼintermédiaire dans la synthèse de la vitamine E, de la vitamine A et de divers caroténoïdes tels que lʼastaxanthine. Il est utilisé comme réactif pour la préparation de 1,2-diols, acétonides, dérivés dʼisopropylidène des sucres, des nucléosides, des esters méthyliques des acides aminés et des éthers énoliques.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le tétrachlorure de carbone, lʼéther éthylique et le n-butane, le méthanol. Il est soluble dans l’eau de façon modérée.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-76-9
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.149
Numéro MDL MFCD00008479
Clé InChI HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
CID PubChem 6495
Nom IUPAC 2,2-Diméthoxypropane
SMILES CC(C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethoxypropane
Point de fusion °C to 47°C
Densité 0.848
Point d’ébullition 79°C to 81°C
Point d’éclair -11°C (12°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.378
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3271
Beilstein 635678
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and n-butane,methanol. Moderately soluble in water.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethoxypropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethoxypropane