Learn More
2,2-Diméthyl-1,3-dioxan-5-one, TRC
Codice prodotto. 30383981
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité
30383981 10 g
30377103 5 g
30369971 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30383981 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47284010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74181-34-3
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Synonyme 1,3-Dioxan-5-one, 2,2-dimethyl-, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-1,3-dioxan-5-one
SMILES CC1(C)OCC(=O)CO1
Specifica
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)8-3-5(7)4-9-6/h3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 130.063
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.