Learn More
2,2-diméthyle-1,3-dioxane-4,6-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647164 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647164 500 g Flacon en verre 500g
10617352 25 g Flacon en verre 25g
10421821 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10647164 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 198455000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2033-24-1
Formule moléculaire C6H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Numéro MDL MFCD00006638
Clé InChI GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
CID PubChem 16249
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4,6-dione
SMILES CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92°C to 96°C
Couleur Beige-brun à brun-blanc
Point d’éclair >365°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Fieser 08,313; 10,252; 11,311; 13,172
Merck Index 15, 5885
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/100 mL (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and chloroform
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre