Learn More
2,2-diméthyl-1,3-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494120 250 g 250g
11464123 500 g 500g
11474123 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494120 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10340.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 126-30-7 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Used for protection of carbonyl groups as 4,4-dimethyl-1,3-dioxanes, often preferred to the more usual 1,3-dioxolanes due to easier separation and greater stability, for protection of carbonyl group of 4-bromo-2-propanone using p-toluenesulfonic acid in the presence of triethyl orthoformate. It is used in the synthesis of polyesters, paints, lubricants, and plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Composé utilisé pour la protection des groupes carbonyles sous forme de 4,4-diméthyl-1,3-dioxanes, souvent préférables aux 1,3-dioxolanes plus habituels en raison d’une séparation plus facile et d’une plus grande stabilité, pour la protection du groupe carbonyle de 4-bromo-2-propanone à l’aide de l’acide p-toluènesulfonique en présence d’orthoformate de triéthyle. Il est utilisé dans la synthèse des polyesters, peintures, lubrifiants et plastifiants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, l’eau/l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-30-7
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00004685
Clé InChI SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
CID PubChem 31344
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropane-1,3-diol
SMILES CC(C)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Point de fusion 125°C to 130°C
Densité 1.042
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Odeur Mild
Quantité 250 g
Beilstein 605291
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,6458
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol